Merck
PHL84208
Decursinol
phyproof® Reference Substance
別名:
Smyrinol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥83,300
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥83,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14O4
CAS番号:
分子量:
246.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)O)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C14H14O4/c1-14(2)12(15)6-9-5-8-3-4-13(16)17-10(8)7-11(9)18-14/h3-5,7,12,15H,6H2,1-2H3/t12-/m0/s1
InChI Key
BGXFQDFSVDZUIW-LBPRGKRZSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84208-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)