Merck
PHL83483
Camelliaside A
phyproof® Reference Substance
別名:
Kaempferol 3-(2G-galactosylrutinoside)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥105,100
¥105,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥105,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H40O20
CAS番号:
分子量:
756.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥105,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6O)O)O)C)O)CO)OC3=C(Oc5c(c(cc(c5)O)O)C3=O)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C33H40O20/c1-10-19(39)23(43)25(45)31(47-10)51-28-21(41)17(9-35)50-33(30(28)53-32-26(46)24(44)20(40)16(8-34)49-32)52-29-22(42)18-14(38)6-13(37)7-15(18)48-27(29)11-2-4-12(36)5-3-11/h2-7,10,16-17,19-21,23-26,28,30-41,43-46H,8-9H2,1H3/t10-,16+,17+,19-,20-,21+,23+,24-,25+,26+,28-,30+,31-,32-,33+/m0/s1
InChI Key
WSDPAECYOJCNFT-XAGFQBSHSA-N
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83483-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)