Merck
PHL80084
ペラルゴニジンクロリド
phyproof® Reference Substance
別名:
3,4′,5,7-テトラヒドロキシフラビリウムクロリド, 3,5,7-トリヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-1-ベンゾピリリウム クロリド, ペラルゴニドール クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥64,800
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥64,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11ClO5
CAS番号:
分子量:
306.70
Beilstein:
3922945
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].Oc1ccc(cc1)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
InChI
1S/C15H10O5.ClH/c16-9-3-1-8(2-4-9)15-13(19)7-11-12(18)5-10(17)6-14(11)20-15;/h1-7H,(H3-,16,17,18,19);1H
InChI Key
YPVZJXMTXCOTJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
フラボノイドのCD38阻害剤としての使用を検討する薬理学的研究に関係します。
抗酸化剤およびアントシアニジン:
  • 大腸および肝臓癌細胞に対する阻害効果が評価される様々な天然物中に存在します。
  • ヒドロペルオキシドおよび過酸化水素のスカベンジャー物質として使用されます。
  • 構造と抗酸化能およびレドックス能の関係の研究に使用されます。
  • ラジカルスカベンジャー機構の解明が研究されています。
生物化学的/生理学的作用
抗酸化剤およびアントシアニジン。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80084-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)