Merck
PHL80085
ペオニジンクロリド
phyproof® Reference Substance
別名:
3,4′,5,7-テトラヒドロキシ-3′-メトキシフラビリウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥83,300
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥83,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13ClO6
CAS番号:
分子量:
336.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].COc1cc(ccc1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
InChI
1S/C16H12O6.ClH/c1-21-15-4-8(2-3-11(15)18)16-13(20)7-10-12(19)5-9(17)6-14(10)22-16;/h2-7H,1H3,(H3-,17,18,19,20);1H
InChI Key
OGBSHLKSHNAPEW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
アントシアニジン。抗酸化剤。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80085-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)