Merck
PHL83252
4′-ヒドロキシ-3′-メトキシアセトフェノン
phyproof® Reference Substance
別名:
アセトバニロン, アポシニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥42,400
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥42,400
About This Item
化学式:
HOC6H3(OCH3)COCH3
CAS番号:
分子量:
166.17
Beilstein:
637373
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
bp
263-265 °C/17 mmHg (lit.)
mp
112-115 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
PHL83252-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L Ku et al.
Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 71(3) (2020-10-21)
Fatty acid ethyl esters (FAEEs), non-oxidative metabolites of ethanol, are the main causative agents of severe acute pancreatitis resulting from alcohol abuse. Pancreatic acinar cells exposed to ethanol in combination with the fatty acid palmitoleic acid (EtOH/POA) display increased levels