スキップする
D2926
ジフェニレンヨードニウムクロリド
≥98%, Nitric oxide synthetase inhibitor, powder
別名:
DPI, 塩化ジベンゾヨードリウム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥31,100
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥83,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H8ClI
CAS番号:
分子量:
314.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
¥31,100
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ジフェニレンヨードニウムクロリド, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
278 °C
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[I+]1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C12H8I.ClH/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11;/h1-8H;1H/q+1;/p-1
InChI key
FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
Application
ジフェニレンヨードニウムクロリドは、NOX阻害剤として以下の用途で使用されています:
  • 活性酸素種(ROS)レベルに対するその効果、ならびに癌性胸水(MPE)の臨床試料から単離された好中球による腫瘍細胞死滅に対する阻害作用の研究[1]
  • ドキソルビシン(DOX)+フラゲリン(FL)処理した細胞における炎症の多様性は活性酸素種(ROS)の過剰産生に続発するものであったことを確認するためのニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADPH)オキシダーゼ阻害剤として[2]
  • HepG2(肝細胞がん)細胞のパルミチン酸(PA)誘発スフィア形成能に対するその効果を調べるためのNADPHオキシダーゼ(NOX)阻害剤として[3]
Biochem/physiol Actions
ジフェニレンヨードニウム(DPI)は、ミトコンドリア機能に影響を及ぼします。DPIは、パーキンソン病におけるニューロンの変性を遮断できます。′局所的脳虚血後に神経を保護します。DPIは、がん幹様細胞において化学的な静止表現型を誘発して、効果的に増殖を阻害します。[4]
マクロファ-ジおよび内皮細胞に由来する一酸化窒素合成酵素の強力、可逆的インヒビタ-です。好中球NADPHオキシダ-ゼのようなその他のフラボ酵素も阻害します。
マクロファ-ジおよび内皮細胞に由来する一酸化窒素合成酵素の強力な可逆的インヒビタ-です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
300260M104M0639
form
powder
form
crystalline solid
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
deionized water: ≥20 mg/mL
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
mp
278 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
D2926-50MG:4.548173990538E12 + D2926-10MG:4.548173990521E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–5/5 質問  
  1. Will the solution stability of Product No. D2926, Diphenyleneiodonium chloride be extended if kept at -80°C?
    1 回答
    1. The solution stability at -80°C is not determined.
      役に立ちましたか?
  2. How should Product No. D2926, Diphenyleneiodonium chloride be dissolved?
    1 回答
    1. Product D2926 is soluble in DMSO at a concentration of 10 mg/mL, with strong heating. It is also easily soluble at 2.4 mg/mL in DMSO, in 0.1N NaOH (at 0.5 mg/mL), in 0.1N HCl (at 0.2 mg/mL), in ethanol (at 0.2 mg/mL) or in water (0.2 mg/mL). Stock solutions can be prepared at 10 mM in DMSO, according to O'Donnell, V. B., et al., Studies on the Inhibitory Mechanism of Iodonium Compounds with Special Reference to Neutrophil NADPH Oxidase. Biochem. J., 290(pt 1), 41-49 (1993), or at 3 x 10-8 to 3 x 10-6 M in a 5% glucose solution according to Wang, Y. X., et al., Inhibitory Actions of Diphenyleneiodonium on Endothelium-dependent Vasodilatations In Vitro and In Vivo. Br. J.Pharmacol., 110(3), 1232-1238 (1993).
      役に立ちましたか?
  3. Product No. D2926 is an inhibitor of nitric oxide synthase (NOS). Does Sigma-Aldrich offer any other NOS inhibitors?
    1 回答
    1. We do offer other inhibitors of NOS, such as Product Nos. M7033 (NG-Methyl-L-arginine) and A7009 (Aminoguanidine).
      役に立ちましたか?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  5. What is the solution stability of Product No. D2926, Diphenyleneiodonium chloride?
    1 回答
    1. A stock solution of D2926 in DMSO can be stored at -20°C for up to 3 months.