スキップする
SML3192
GLX481304
≥98% (HPLC)
別名:
2-N-(3,4-Dimethylphenyl)-6-[[4-(3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]methyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine, N-(3,4-Dimethylphenyl)-6-[[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]methyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine, N2-(3,4-Dimethylphenyl)-6-[[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]methyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine, [4-Amino-6-[4-(3-methoxy-phenyl)-piperazin-1-ylmethyl]-1H-[1,3,5]triazin-2-ylidene]-(3,4-dimethyl-phenyl)-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥15,100
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥60,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H29N7O
CAS番号:
分子量:
419.52
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥15,100
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
GLX481304 is a cell-permeable, noncytotoxic triazine-diamino compound that acts a potent, dual NOX2 and NOX4 isoform-selective inhibitor (IC50 ~ 1.25 μM) over NOX1. Does neither function as an antioxidant nor as a scavenger of reactive oxygen species (ROS). GLX481304 is shown to dose-dependently reduce ROS levels in hypoxia challenged mouse cardiomyocytes and improve contractile function in whole heart.
cell-permeable, noncytotoxic triazine-diamino compound that acts a potent, dual NOX2 and NOX4 isoform-selective inhibitor
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML1334SML1943SML1346
GLX481304 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3192
GLX481304
WH-4-023 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1334
WH-4-023
FPMINT ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1943
FPMINT
BRD32048 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1346
BRD32048
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
SML3192-5MG: + SML3192-25MG: + SML3192-BULK: + SML3192-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)