Merck
PHL82551
L-グルタミン酸
phyproof® Reference Substance
別名:
(S)-2-アミノペンタン二酸, Glu
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥38,820
¥38,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥38,820
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
147.13
Beilstein:
1723801
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥38,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
興奮性アミノ酸系伝達物質で、グルタミン酸受容体(代謝型受容体、カイニン酸受容体、NMDA受容体、AMPA受容体)のあらゆるサブタイプのアゴニストです。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL82551-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ゲニピン phyproof® Reference Substance
PHL80458
ゲニピン