Merck
PHL80458
ゲニピン
phyproof® Reference Substance
別名:
(1S,2R,6S)-2-ヒドロキシ-9-(ヒドロキシメチル)-3-オキサビシクロ[4.3.0]ノナ-4,8-ジエン-5-カルボン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥75,200
¥75,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥75,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14O5
CAS番号:
分子量:
226.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥75,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)C1=CO[C@@H](O)C2C1CC=C2CO
InChI
1S/C11H14O5/c1-15-10(13)8-5-16-11(14)9-6(4-12)2-3-7(8)9/h2,5,7,9,11-12,14H,3-4H2,1H3/t7-,9-,11-/m1/s1
InChI Key
AZKVWQKMDGGDSV-BCMRRPTOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ゲニピンはUCP2(脱共役タンパク質2)依存的にインスリン分泌を刺激します。
ゲニピンはUCP2(脱共役タンパク質2)依存的にインスリン分泌を刺激します。ゲニピンはタンパク質、コラーゲン、ゼラチン、キトサンの架橋剤です。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80458-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
キトサン from shrimp shells, ≥75% (deacetylated)
Sigma-Aldrich
C3646
キトサン
キトサン high molecular weight
Sigma-Aldrich
419419
キトサン
キトサン low molecular weight
Sigma-Aldrich
448869
キトサン