Merck
PHL80966
(+)-Dihydrocinchonine
phyproof® Reference Substance
別名:
Hydrocinchonine, Dihydrocinchonine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥58,000
¥58,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥58,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24N2O
CAS番号:
分子量:
296.41
Beilstein:
4296749
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥58,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
269-272 °C (lit.)
SMILES記法
CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H24N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h3-7,9,13-14,18-19,22H,2,8,10-12H2,1H3/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
InChI Key
WFJNHVWTKZUUTR-QAMTZSDWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL80966-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)