Merck
857270
Sigma-Aldrich
(+)-シンコニン
85%
別名:
NSC 6176, シンコニン 一塩酸塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,660
100 G
¥17,600
¥6,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,660
100 G
¥17,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22N2O
CAS番号:
分子量:
294.39
Beilstein:
89689
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
85%
フォーム
solid
光学活性
[α]23/D +228°, c = 0.5 in ethanol
mp
258-260 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
[H][C@@]12CCN(C[C@H]1C=C)[C@]([H])(C2)[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
InChI Key
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
関連するカテゴリー
詳細
(+)-シンコニンはキナノキの樹皮で検出されるアルカロイドの1つで[1]、主にマラリアの治療に使用されています。[2] 単斜晶系および空間群P21に属しています。[3] シンコニンの溶解性はシクロデキストリンとの包接錯体の形成によって改善できます。[2]
アプリケーション
(+)-シンコニンはリチウムジイソプロピルアミド(LDA)存在下で錯体を形成して、芳香族および複素芳香族のニトロアルケンにベンジルおよびアルキルホスホン酸を不斉共役付加し、相当する付加物を生成する反応を触媒できます。[4]
その他情報
ジヒドロシンコニンを含みます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
857270-250G:
857270-BULK:
857270-VAR:
857270-25G:
857270-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
キニジン phyproof® Reference Substance
PHL80964
キニジン
キニーネ suitable for fluorescence, anhydrous, ≥98.0% (dried material, NT)
Sigma-Aldrich
22620
キニーネ
The molecular and crystal structure of the alkaloid cinchonine.
Oleksyn B, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 35(2), 440-444 (1979)
Cinchonine catalyzed diastereo-and enantioselective Michael addition of a-lithiated phosphonates to nitroalkenes.
Rai V, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 18(22), 2719-2726 (2007)
Song CE.
Cinchona Alkaloids in Synthesis and Catalysis: Ligands, Immobilization and Organocatalysis, 2-3 (2009)
Jiabing Jiang et al.
Journal of chromatography. A, 1218(24), 3763-3770 (2011-05-11)
We designed and synthesized a cinchonine derivative to be used as a novel chiral monomer. It was employed in a dual role of functional monomer and cross-linking monomer, displaying multi-binding sites for the template (S)-ketoprofen. Monodisperse molecularly imprinted core-shell microspheres
Wei Chen et al.
Organic & biomolecular chemistry, 5(5), 816-821 (2007-02-23)
The C3-selective enantioselective Michael-type Friedel-Crafts alkylations of indoles with nonchelating alpha,beta-unsaturated alkyl ketones, catalysed by a chiral primary amine derived from natural cinchonine, were investigated. The reactions, in the presence of 30 mol% catalyst, were smoothly conducted at 0 to