Merck
900264
Sigma-Aldrich
(−)-スパルテイン
別名:
(−)-ルピニジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥24,330
¥24,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥24,330
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26N2
CAS番号:
分子量:
234.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥24,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
137-138 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCN2C[C@@H]3C[C@@H](CN4CCCC[C@H]34)[C@@H]2C1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m0/s1
InChI Key
SLRCCWJSBJZJBV-ZQDZILKHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
900264-500MG:
900264-BULK:
900264-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)