Merck
PHL80462
Ginsenoside Ro
phyproof® Reference Substance
別名:
(3β)-28-(β-D-Glucopyranosyloxy)-28-oxoolean-12-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, Chikusetsusaponin V, Polysciasaponin P3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥83,870
¥83,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥83,870
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H76O19
CAS番号:
分子量:
957.11
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O[C@@H]3C(C)(C)[C@]4([H])CC[C@@]5(C)[C@@]6(C)C([C@@](CC(C)(C)CC7)([H])[C@@]7(C(O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)=O)CC6)=CC[C@]5([H])[C@@]4(C)CC3)O[C@H](C(O)=O)[C@H]1O
InChI
1S/C48H76O19/c1-43(2)14-16-48(42(61)67-40-35(58)31(54)29(52)24(20-50)63-40)17-15-46(6)21(22(48)18-43)8-9-26-45(5)12-11-27(44(3,4)25(45)10-13-47(26,46)7)64-41-37(33(56)32(55)36(65-41)38(59)60)66-39-34(57)30(53)28(51)23(19-49)62-39/h8,22-37,39-41,49-58H,9-20H2,1-7H3,(H,59,60)/t22-,23-,24-,25?,26?,27?,28-,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35-,36+,37-,39+,40+,41-,45+,46-,47-,48+/m1/s1
InChI Key
NFZYDZXHKFHPGA-BPQKMSRTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80462-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)