Merck
MET543A
Supelco
メチオカルブスルホン
analytical standard
別名:
メルカルプトジメツル スルホン, メチオカルブスルホン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO4S
CAS番号:
分子量:
257.31
Beilstein:
2291460
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
包装
ampule of 50 mg
メーカー/製品名
Chem Service, Inc. MET-543A
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CNC(=O)Oc1cc(C)c(c(C)c1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-7-5-9(16-11(13)12-3)6-8(2)10(7)17(4,14)15/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
InChI Key
RJBJMKAMQIOAML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
MET543A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)