CRM31644
Bromuconazole
certified reference material, TraceCERT®, mixture of diastereomers, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
1-[[4-Bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydro-2-furanyl]methyl]- 1H-1,2,4-triazole
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1ccc(c(Cl)c1)C2(CC(Br)CO2)Cn3cncn3
InChI
1S/C13H12BrCl2N3O/c14-9-4-13(20-5-9,6-19-8-17-7-18-19)11-2-1-10(15)3-12(11)16/h1-3,7-9H,4-6H2
InChI Key
HJJVPARKXDDIQD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CRM31644-50MG:
CRM31644-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)