43900
α-tert-ブチル-β-(4-クロロベンジル)-1H-1,2,4-トリアゾール-1-エタノール
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
パクロブトラゾール
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
100
300
詳細
mixture of stereo isomers
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(C(C)(C)C)C(N1N=CN=C1)CC2=CC=C(Cl)C=C2
InChI Key
RMOGWMIKYWRTKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
43900-50MG:
43900-BULK:
43900-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック