製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C=O
InChI
1S/C11H16N4O3/c1-7-8(2)12-10(15(5)6-16)13-9(7)18-11(17)14(3)4/h6H,1-5H3
InChI Key
GDEAMEURJBBCOQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
33887-VAR:
33887-BULK-R:
33887-100MG-R:
33887-VAR-R:
33887-BULK:
33887-10MG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ