GOSU11
GOSU11-100ML
¥21,000
1 of 10
D4294GOSUA
Sulfur in synthetic diesel, ASTM D4294
GOSU12
Sulfur in synthetic diesel
Sigma-Aldrich
643963
3-Chloro-4-nitrotoluene
Supelco
D4294KRSUA
Sulfur in Odourless Kerosene ASTM D4294
CDS001676
1-(Methylamino)-3-phenoxy-2-propanol
55299-U
Supel™ QuE
579165
3-Hydroxypropionitrile-2,2,3,3-d4
76235
流動パラフィン
347833
ジベンゾチオフェン
101621
3-クロロ-2-メチルアニリン
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
limited shelf life, expiry date on the label
Paragon Scientific Ltd
0.1000% (1000 ppm)
petroleum
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
マトリックス(組成型)標準物質
石油化学用標準物質
10 - Combustible liquids
WGK 2
170.6 °F
77 °C
第4類:引火性液体 第三石油類 危険等級III 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GOSU11-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。