アッセイ
≥99%
フォーム
crystalline (powder)
色
white
bp
332-333 °C (lit.)
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc2c(c1)sc3ccccc23
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChI Key
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジベンゾチオフェンは、多環芳香族炭化水素(PAH)を代表する重要な化合物です。あらかじめ硫化処理したモリブデン・アルミナ触媒上のジベンゾチオフェンの水素化脱硫の動態が高圧流マイクロリアクター中で調べられています。好熱性細菌Bacillus subtilis(枯草菌)WU-S2Bによる炭素-硫黄結合の選択的切断によるジベンゾチオフェンのバイオ脱硫が報告されています。
アプリケーション
ジベンゾチオフェンは、流動接触分解(FCC)中のガソリン範囲における硫黄の割合に対する重質硫黄化合物の影響を調べるための重質硫黄のモデル化合物として用いられました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
347833-BULK:
347833-VAR:
347833-1G:
347833-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effect of heavy aromatic sulfur compounds on sulfur in cracked naphtha.
Valla JA, et al.
Catalysis Today, 127(1), 92-98 (2007)
K Kirimura et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 91(3), 262-266 (2005-10-20)
Heterocyclic organosulfur compounds such as dibenzothiophene (DBT) in petroleum cannot be completely removed by hydrodesulfurization using chemical catalysts. A moderately thermophilic bacterium Bacillus subtilis WU-S2B, which could desulfurize DBT at 50 degrees C through the selective cleavage of carbon-sulfur (CS)
Selectivity of molybdenum catalyst in hydrodesulfurization, hydrodenitrogenation, and hydrodeoxygenation: Effect of additives on dibenzothiophene hydrodesulfurization.
Nagai M and Toshiaki Kabe.
J. Catal., 81(2), 440-449 (1983)
Kristina Lång et al.
European radiology, 26(1), 184-190 (2015-05-02)
To assess the performance of one-view digital breast tomosynthesis (DBT) in breast cancer screening. The Malmö Breast Tomosynthesis Screening Trial is a prospective population-based one-arm study with a planned inclusion of 15000 participants; a random sample of women aged 40-74
Adeniyi S Ogunlaja et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(45), 13908-13918 (2012-10-02)
The reaction between [V(IV)OSO(4)] and the tetradentate N(2)O(2)-donor Schiff base ligand, N,N-bis(o-hydroxybenzaldehyde)phenylenediamine (sal-HBPD), obtained by the condensation of salicylaldehyde and o-phenylenediamine in a molar ratio of 2 : 1 respectively, resulted in the formation of [V(IV)O(sal-HBPD)]. The molecular structure of