Merck
579165
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropionitrile-2,2,3,3-d4
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCD2CD2CN
CAS番号:
分子量:
75.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
bp
228 °C (lit.)
mp
-46 °C
密度
1.041 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2/i1D2,3D2
InChI Key
WSGYTJNNHPZFKR-VEPVEJTGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
579165-BULK:
579165-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)