GOSU05
GOSU05-100ML
¥21,000
1 of 10
Supelco
1.88005
CombiTitrant 5
1.06664
Sodium tartrate dihydrate
1.88010
Titrant 5
FPPMCC2
Flash Point Standard - Pensky Martens
1.88020
CombiSolvent Oil
1.88052
Water standard 1%
1.88009
メタノール
1.88015
Solvent
1.88035
Buffer solution for strong acids
1.59270
メチレンブルー 三水和物
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
limited shelf life, expiry date on the label
Paragon Scientific Ltd
0.0100% (100 ppm)
petroleum
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
マトリックス(組成型)標準物質
石油化学用標準物質
10 - Combustible liquids
WGK 2
170.6 °F
77 °C
第4類:引火性液体 第三石油類 危険等級III 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GOSU05-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。