Merck
1.88035
Supelco
Buffer solution for strong acids
for Karl Fischer Titration Aquastar®
別名:
Buffer solution for strong acids for Karl Fischer titration
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115601
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
Aquastar®
フォーム
liquid
自己発火温度
420 °C (Methanol)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
反応適合性
reaction type: coulometric
reaction type: volumetric
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
6.8 (20 °C in H2O)
転移温度
flash point 9.7 °C (Methanol)
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Assay (H₂O): ≤ 200 ppm
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F - Methanol
引火点(℃)
9.7 °C - Methanol
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
資料
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid