Merck
1.59270
Supelco
メチレンブルー 三水和物
redox indicator, Reag. Ph Eur
別名:
Methylene Blue trihydrate, Methylthioninium chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazinium chloride, Tetramethylthionine chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18ClN3S · 3H2O
CAS番号:
分子量:
373.90
Beilstein:
3599847
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
200-515-2
NACRES:
NA.05
製品名
メチレンブルー 三水和物, Reag. Ph Eur
認証
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
品質水準
フォーム
powder
有効性
1180 mg/kg LD50, oral (Rat)
損失
10-15% loss on drying, 110 °C
dark green
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
溶解性
50 g/L
かさ密度
400‑600 kg/m3
λmax
660-665 nm at 50% in ethanol
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Appearance: Dark green powder, eventually with granular and bright parts.
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (ethanol 50 %): 660 - 665 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 2250 - 2750
Loss on drying (110 °C): 10 - 15 %
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.