Merck
G006195
HPLCによる糖の分析、SUPELCOSIL LC-NH2
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: SUPELCOSIL LC-NH2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58338)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (25:75, A:B)
flow rate: 1 mL/min
temp.: ambient
detector: refractive index (RI)
injection: 2 μL
sample: 10 mg/mL in water
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Fructose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    Dextrose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    Sucrose, suitable for microbiology, ACS reagent, ≥99.0%
    Maltose solution, BioReagent, for molecular biology, ~20% in H2O
    Lactose, pharmaceutical secondary standard; traceable to USP and PhEur
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)