Merck
1286504
USP
フルクトース
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
D-(−)-フルクトース, D-レブロース, 果糖
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
125 MG
¥73,900
¥73,900
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
125 MG
¥73,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1239004
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥73,900
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fructose
メーカー/製品名
USP
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
フルクトース、真空下、70°で4時間乾燥。 [1]
アプリケーション
フルクトース USP 標準品は、USP 公定書が規定する特定の品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでも使用できます:
  • フルクトース注射液
  • 高フルクトースコーンシロップ
  • フルクトースおよび塩化ナトリウム注射液
  • ラクツロース濃縮物
  • D-カイロイノシトール
  • 圧縮性砂糖
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1286504-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Xylose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(4), 4662-4662 (2020)
Fructose Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 2049-2049 (2018)
Fructose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(5) (2022)
High Fructose Corn Syrup
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(1), 5727-5727 (2018)
Inulin
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 29(6), 2360-2360 (2018)