Merck
CRM78266
Supelco
イソ吉草酸
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
3-メチルブタン酸, 3-メチル酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2COOH
CAS番号:
分子量:
102.13
Beilstein:
1098522
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気圧
0.38 mmHg ( 20 °C)
製品種目
TraceCERT®
自己発火温度
824 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI Key
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
CRM78266-100MG:
CRM78266-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)