安全性情報
CRM48460
Supelco
農薬サロゲート添加用Mix
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in acetone, ampule of 1 mL
別名:
農薬サロゲート添加用Mix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 8081
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
200 μg/mL each component in acetone
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
    2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-PCB
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Endocrine system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM48460:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ernestina Perez-Gonzalez et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 98(4), 454-459 (2017-01-23)
The adverse effect of pesticides on non-target wildlife and human health is a primary concern in the world, but in Mexico, we do not know which wildlife species are at the greatest risk. The aim of this study was to