安全性情報
CRM46960
Supelco
Appendix IX Organochlorine Pesticides Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1), ampule of 1 mL
別名:
EPA Appendix IX 有機塩素系農薬Mix
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥15,400
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥15,400
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 508
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Aldrin
    α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
    β-BHC
    Lindane
    δ-BHC
    1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane
    4,4′-DDE
    4,4′-DDT
    Dieldrin
    α-Endosulfan
    β-Endosulfan
    Endrin
    Endrin aldehyde
    Heptachlor
    Heptachlor exo-epoxide
    Methoxychlor
    すべて表示 (16)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM46960:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)