安全性情報
48913
Supelco
EPA TCL 農薬Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
EPA 8081,8270
MISA (Canada) Group 22
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Aldrin
    α-BHC
    β-BHC
    Lindane
    δ-BHC
    Heptachlor
    Endrin Ketone
    4,4′-DDE
    p,p-DDD
    Heptachlor exo-epoxide
    4,4′-DDT
    Dieldrin
    α-Endosulfan
    β-Endosulfan
    Endosulfan sulfate
    Endrin
    Endrin Aldehyde
    Methoxychlor
    すべて表示 (18)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
40.0 °F
引火点(℃)
4.44 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48913-1ML:
48913-BULK:
48913:
48913-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)