安全性情報
48858-U
Supelco
EPA農薬Mix
in methanol: methylene chloride (98:2) (varied), TraceCERT®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥11,200
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥11,200
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 608,625,IP-8,TO-4,TO-10
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
in methanol: methylene chloride (98:2) (varied)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Aldrin 10 μg/mL
    α-BHC
    β-BHC
    Lindane 10 μg/mL
    δ-BHC
    4,4'-DDD 60 μg/mL
    4,4,'-DDE 20 μg/mL
    4,4′-DDT 60 μg/mL
    Dieldrin 20 μg/mL
    α-Endosulfan 20 μg/mL
    β-Endosulfan 20 μg/mL
    Endosulfan sulfate 60 μg/mL
    Endrin 20 μg/mL
    Endrin aldehyde 60 μg/mL
    Heptachlor 10 μg/mL
    Heptachlor exo-epoxide 10 μg/mL
    すべて表示 (16)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48858-BULK-U:
48858-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Edgar Cruz-Acevedo et al.
Environmental monitoring and assessment, 192(7), 475-475 (2020-07-03)
The Western Sandpiper, Calidris mauri, is one of the most abundant migratory shorebirds in the Western Hemisphere. Both Bahia Santa Maria (SM) and Ensenada Pabellones (EP) in Sinaloa, Mexico, are critical wintering sites for this species. We described the presence
Pilar Gómez-Ramírez et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 104(5), 559-567 (2020-03-19)
Nineteen loggerhead sea turtles (Caretta caretta) stranded along the southwestern Mediterranean coastline (Andalusia) were used in this study. A total of 68 samples of fat (n = 18), liver (n = 15), kidney (n = 13), pectoral muscle (n = 19), and brain (n = 3) were analysed for total