Merck
G004263
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Omegawax 250, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24136)
oven: 50 °C, 3.0 °C/min to 280 °C
inj. temp.: 240 °C
detector: FID, 280 °C
carrier gas: helium, 40 cm/sec constant
injection: 1 μL 50:1 split
sample: Supelco 37-Component FAME Mix (47885-U), analytes at concentrations indicated in methylene chloride
アプリケーション
agriculture
clinical
food and beverages
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)