90983
Conjugated (9E,11E)-Linoleic acid
analytical standard
別名:
(9E,11E)-9,11-オクタデカジエン酸, 9E,11E-CLA, Isolinoleic acid, Linoleic acid (9-trans, 11-trans), Mangold’s acid
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-10H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+,10-9+
InChI Key
JBYXPOFIGCOSSB-XBLVEGMJSA-N
包装
おすすめ製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
90983-BULK:
90983-VAR:
90983-20MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック