安全性情報
CRM46904
Supelco
cis-11-オクタデセン酸メチルエステル
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
別名:
cis-バクセン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥11,400
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥11,400
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)9CO2CH3
CAS番号:
分子量:
296.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
10 mg/mL in heptane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
single component solution
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O(C)C(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
InChI Key
PVVODBCDJBGMJL-CMDGGOBGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-3.99 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM46904:4548173926155
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)