Merck
CRM42356
Supelco
ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム 三水和物
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
クプラール, ジエチルジチオカルバミン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCSSNa · 3H2O
CAS番号:
分子量:
225.31
Beilstein:
3920507
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
5.9 (vs air)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
95-98.5 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
スピントラップ法で脳、腎臓、肝臓をはじめとする組織中のNOを検出する際、 Fe2+と共に用いられます。NO*とpO2の直接同時測定が報告されています。銅キレート剤です。ESRによる生体試料中の銅の定量に用いられ、またスーパーオキシドジスムターゼ、アスコルビン酸オキシダーゼをはじめとする酵素を阻害します。
スピントラップ法で脳、腎臓、肝臓をはじめとする組織中のNOを検出する際、Fe2+と共に用いられます。
生物化学的/生理学的作用
マクロファージのNOシンターゼの誘導を阻害します。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM42356-100MG:
CRM42356-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)