Merck
D156604
Sigma-Aldrich
ジメチルジチオカルバミン酸ナトリウム 水和物
98%
別名:
ジメチルジチオカルバミン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥14,100
100 G
¥41,300
¥14,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥14,100
100 G
¥41,300
About This Item
化学式:
(CH3)2NCSSNa · aq
CAS番号:
分子量:
143.21 (anhydrous basis)
Beilstein:
3569024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
120-122 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].CN(C)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C3H7NS2.Na.H2O/c1-4(2)3(5)6;;/h1-2H3,(H,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
RJCVAPZBRKHUSV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chelating agent
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D156604-INTR:
D156604-BULK:
D156604-25G:
D156604-100G:
D156604-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kathryn L Linge et al.
Environmental science. Processes & impacts, 22(3), 653-662 (2020-03-10)
The use of monochloramine as an alternative disinfectant to chlorine in drinking water treatment can lead to increased formation of emerging nitrogenous halogenated disinfection by-products (DBPs), even when the formation of regulated halogenated DBPs has decreased. In this study, we