Merck
71513
Sigma-Aldrich
ジメチルジチオカルバミン酸ナトリウム 溶液
~40% in H2O
別名:
ジメチルジチオカルバミン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥5,960
¥5,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥5,960
About This Item
化学式:
(CH3)2NCSSNa
CAS番号:
分子量:
143.21
Beilstein:
3569024
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
濃度
~40% in H2O
官能基
amine
dithiocarbamate
SMILES記法
CN(C)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C3H7NS2.Na/c1-4(2)3(5)6;/h1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
VMSRVIHUFHQIAL-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71513-BULK:
71513-1L:
71513-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)