安全性情報
1.06689
Supelco
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
(reagent for copper) GR for analysis ACS
別名:
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10NNaS2 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
225.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-710-6
NACRES:
NA.05
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
solid
有効性
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
特定アナライト
sodium
pH
7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
93 °C
溶解性
600 g/L
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[S-]C(=S)N(CC)CC.O.O.O
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Sulfated ash: 30.0 - 36.0 %
Sensitivity (as reagent of copper): passes test
Identity (IR): passes test
Corresponds to ACS
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate
ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウムを用いた鉛の分離後のPARによる測光測定