Merck
CRM38703
Supelco
ロテノン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥9,850
¥9,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥9,850
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H22O6
CAS番号:
分子量:
394.42
Beilstein:
6773081
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥9,850
Check Cart for Availability
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
210-220 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
159-164 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc2OCC3Oc4c5C[C@@H](Oc5ccc4C(=O)C3c2cc1OC)C(C)=C
InChI
1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
InChI Key
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
生物化学的/生理学的作用
ミトコンドリア電子伝達系のインヒビタ-です。
ロテノンは、ミトコンドリア電子伝達系のニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NADH):ユビキノン酸化還元酵素に対する阻害剤です。これは節足動物の外骨格からは容易に吸収されますが、哺乳類の皮膚または胃腸管からの吸収は不良です。ロテノンは神経毒性剤として働き、パーキンソン病様の病態を生じるため、パーキンソン病の病因および介入についての研究の動物モデルが得られます。ロテノンの主要な作用機序は、複合体Iの阻害とそれに続く酸化ストレスの発生および酸化的損傷です。ロテノンは脂溶性であるため、すぐに脳に侵入し、脳内で電子鎖輸送(ETC)のミトコンドリア複合体Iに結合してこれを阻害します。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM38703-50MG:
CRM38703-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)