certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
candesartan
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 20 mg
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C25H22N6O3/c1-3-34-25-26-21-10-6-9-20(24(32)33-2)22(21)31(25)15-16-11-13-17(14-12-16)18-7-4-5-8-19(18)23-27-29-30-28-23/h4-14H,3,15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30)
InChI Key
RBPFEPGTRLLUKI-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2022-20MG:
PHR2022-20MG-PW:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.