Merck
L0702000
リシノプリル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(S)-1-[N2-(1-カルボキシ-3-フェニルプロピル)-リシル-プロリン 二水和物, MK-521
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H31O5N3 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
441.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lisinopril
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].NCCCC[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C21H31N3O5.2H2O/c22-13-5-4-9-16(19(25)24-14-6-10-18(24)21(28)29)23-17(20(26)27)12-11-15-7-2-1-3-8-15;;/h1-3,7-8,16-18,23H,4-6,9-14,22H2,(H,26,27)(H,28,29);2*1H2/t16-,17-,18-;;/m0../s1
InChI Key
CZRQXSDBMCMPNJ-ZUIPZQNBSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Lisinopril dihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
アンギオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
L0702000-1EA:
L0702000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Sarah J Trenfield et al.
International journal of pharmaceutics, 577, 119066-119066 (2020-01-27)
Three-dimensional printing (3DP) is a revolutionary technology in pharmaceuticals, enabling the personalisation of flexible-dose drug products and 3D printed polypills (polyprintlets). A major barrier to entry of this technology is the lack of non-destructive quality control methods capable of verifying
Zhongchao Ma et al.
Human cell, 33(2), 330-336 (2020-01-19)
Renal fibrosis is a common characteristic of chronic kidney disease (CKD), and it can lead to end-stage renal disease. It has been reported that silibinin or lisinopril (MK-521) can inhibit the progression of renal fibrosis. However, the effect of combination
Manal Eid et al.
Journal of separation science, 40(18), 3646-3654 (2017-07-20)
We present an environmentally friendly method for the analysis of three angiotensin-converting enzyme inhibitors and hydrochlorothiazide simultaneously using a green micellar eluent for the first time. The chromatographic separation of enalapril maleate, lisinopril dihydrate, benazepril hydrochloride, and hydrochlorothiazide was implemented
G Sloman
The American journal of cardiology, 70(10), 113C-118C (1992-10-08)
Catecholamines have been found to be powerful indicators of prognosis in patients with congestive heart failure. However, it is uncertain whether catecholamines are a marker for decreased cardiac performance or part of the pathologic process. Catecholamines, exogenously derived beta-adrenergic stimulants
Lisinopril-induced isolated visceral angioedema: review of ACE-inhibitor-induced small bowel angioedema.
M F Abdelmalek et al.
Digestive diseases and sciences, 42(4), 847-850 (1997-04-01)