Merck
94539
Supelco
キヌレン酸
analytical standard
別名:
4-ヒドロキシキノリン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NO3
CAS番号:
分子量:
189.17
Beilstein:
147451
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
275 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
94539-VAR:
94539-BULK:
94539-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)