Merck
90558
Supelco
N,N-ジエチル-p-フェニレンジアミン
analytical standard
別名:
4-アミノ-N,N-ジエチルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
164.25
Beilstein:
879361
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
115-116 °C/5 mmHg (lit.)
mp
19-21 °C (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3
InChI Key
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
282.2 °F - closed cup
引火点(℃)
139 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
90558-VAR:
90558-100MG:
90558-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)