安全性情報
820024
TSKgel® BioAssist® G6PW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
別名:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
製品820024は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
TSK-GEL®サイズ排除(PWタイプ)HPLCカラム, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 17 μm particle size, PEEK hardware
物質
PEEK hardware
認証
suitable for USP L38
suitable for USP L39
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 20024
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylate phase
粒径
17 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
2-12
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A TSKgel G6000PW column in PEEK column hardware, TSKgel BioAssist G6PW is for ultra-low sample adsorption during virus analysis. Use TSKgel G6000PW for the analysis of water-soluble polymers up to 8,000,000 Da molecular weight.
アプリケーション
Calibration range: up to 8,000,000 Da (polythylene glycols and oxides)
物理的形状
Shipped in water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ryan S Pralle et al.
Scientific reports, 11(1), 2839-2839 (2021-02-04)
Fatty liver syndrome is a prevalent metabolic disorder in peripartum dairy cows that unfavorably impacts lactation performance and health. Patatin-like phospholipase domain-containing protein 3 (PNPLA3) is a lipase that plays a central role in human non-alcoholic fatty liver disease etiology