Merck
56719
ステンレススチール製1/16 in. キャピラリーチューブ
L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.010 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32119290
L × 外径 × 内径
5 cm × 1/16 in. × 0.010 in.
blue band
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
316ステンレス鋼、外径1/16"、コイル状で長さ1 m、他の寸法はすべて直線です。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート