安全性情報
807994
TOYOPEARL® SP-650C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161501
製品807994は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
詳細
SP-650C
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
特徴
counter ion Na+
包装
bottle of 250 mL
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
methacrylate
マトリックス活性基
sulfopropyl phase
粒径
65 μm
使用pH
3-11
キャパシティ
0.15 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
45 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
55 mg/mL±10 mg/mL binding capacity (lysozyme)
適合性
mode of use strong cation exchange chromatography
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl SP-650 resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SP-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
807994:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)