安全性情報
DEN2508
Density Standard (25 °C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, density: 1.0242 g/mL at 25 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
60 ML
¥21,500
¥21,500
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
60 ML
¥21,500
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥21,500
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
according to ASTM® D1480
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
密度
1.0242 g/mL at 25 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Density Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
アプリケーション
This density CRM is for the calibration of instruments used to measure the density of materials that are fluids at the desired test temperature of 25 °C.
特徴および利点
  • Manufactured and verified in an ISO 17025 and ISO 17034 accredited laboratory, as per UKAS
  • Carries an associated uncertainty of +/- 0.01%
  • Certified density value following ASTM D1480
  • Provided in a tamper-evident packaging to assure safe delivery
  • Marked holographically to ensure authenticity
  • Compliant to ASTM and IP test method protocols
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on expiry date and storage conditions for an effective audit
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
DEN2508-60ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)