安全性情報
807168
TSKgel® DEAE-SW Columns
phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品807168は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
counter ion H2PO4-
メーカー/製品名
Tosoh 07168
パラメーター
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
125 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
anion exchange
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel DEAE-2SWカラムは、弱いアニオン交換体を用いて表面改質された5μmの多孔質球形シリカビーズが充填されています。ヌクレオチド、ヌクレオシド、ペプチド、低分子タンパク質およびその他の生物活性分子の分離と分析に使用されます。試料が限られた用途向けに、内径2 mmのカラムが用意されています。
物理的形状
Shipped in methanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
807168:
807168-25ML:4548173953670
807168-25ML-PW:
807168-BULK:
807168-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)