certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
Au, 300 mg/L
Ir, 100 mg/L
Os, 100 mg/L
Pd, 100 mg/L
Pt, 100 mg/L
Rh, 100 mg/L
Ru, 100 mg/L
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
(in 7% HCl)
テクニック
ICP: suitable
フォーマット
multi-component solution
関連するカテゴリー
詳細
Download your certificate at: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
調製ノート
その他情報
For detailed information for on our newly launched Elemental Impurity Mixes please check the flyer: Elemental Impurities - Certified Reference Materials for ICH Q3D, USP <232> and Ph.Eur. 5.20
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75463-BULK:
75463-100ML-PW:
75463-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.