安全性情報
78524
Supelco
Elemental Impurities according to ICH Q3D cutaneous and transcutaneous, Standard 1
TraceCERT®, (in 12% Nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
Ag, 150 mg/L
As, 30 mg/L
Cd, 30 mg/L
Co, 50 mg/L
Hg, 30 mg/L
Ni, 200 mg/L
Pb, 50 mg/L
Se, 800 mg/L
Ti, 8 mg/L
V, 100 mg/L
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
(in 12% Nitric acid)
テクニック
ICP: suitable
フォーマット
multi-component solution
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST. Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
調製ノート
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
78524-100ML-PW:
78524-BULK:
78524-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)