Merck
713-0939
HPLCによるグルタチオンS-トランスフェラーゼの分析、TSKgel® G3000SWXL
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: TSKgel G3000SWXL, 30 cm × 7.8 mm I.D., 5 μm particles (808541)
mobile phase: 0.3M sodium chloride/0.05M sodium dihydrogen phosphate, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220nm and enzyme assay
injection: 100μL crude glutathione S-transferase preparation from guinea pig liver (0.7mg)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
アナライト
詳細
    Glutathione S-Transferase from equine liver, lyophilized powder, ≥25 units/mg protein
アプリケーション
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)